Principaux documents
46052
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethyl acetate
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.44
Beilstein:
1757888
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.457
Densité
1.401 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-3(8)9-2-4(5,6)7/h2H2,1H3
Clé InChI
XHAXVDWUMCHTCY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2,2-Trichloroethyl acetate is used as acetyl donor in anhydrous, enzyme-catalyzed enantioselective acetylations.[1][2][3][4]
Application
2,2,2-Trichloroethyl acetate may be used in the enzyme catalyzed synthesis of enantiomerically pure prostaglandin intermediate, (1S,4R)-(-)-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate.[5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
M.A. Djadchenko et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2001-2001 (1989)
Synthesis of (1S, 4R)-(-)-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl Acetate by a Highly Enantioselective Enzyme-Catalyzed Transesterification in Organic Solvents
Theil F, et al.
Synthesis, 07, 540-541 (1988)
G. Carrea et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1057-1057 (1989)
F. Theil et al.
Synthesis, 540-540 (1988)
M. Therisod et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 5638-5638 (1986)