Principaux documents
458120
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
114-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F