Principaux documents
457906
Sigma-Aldrich
Propylene glycol ethyl ether acetate,mixture of isomers
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
pb
158 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCCOC(C)=O