Documents
457353
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
181 °C (lit.)
Densité
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)c1c(F)cccc1F