Documents
456926
Sigma-Aldrich
1-Z-Piperazine
98%
Synonyme(s) :
1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, 1-Cbz-Piperazine, Benzyl piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro Beilstein :
179500
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
158-161 °C/1.4 mmHg (lit.)
Densité
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(OCc1ccccc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
Clé InChI
CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Dai Nozawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(6), 2375-2385 (2007-02-03)
In the present study, we found that a novel piperazine compound, 11a, showed a moderate affinity (IC(50)=333nM) for the MC4 receptor. We developed the new type of piperazine compounds and found that mono-piperazine 11b exhibited a high-affinity (IC(50)=40.3nM) for the
Synthesis of Macrocyclic, Triazine-Based Receptor Molecules.
Lowik DWPM and Lowe CR.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(15), 2825-2839 (2001)