Key Documents
456748
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)zirconium(IV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14Cl2Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.43
Conseil de l'Europe Nº :
00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
239-243 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
Application
Metallocene cocatalyst for the polymerization of olefins.