Documents
456357
Sigma-Aldrich
3-Decylthiophene
97%
Synonyme(s) :
3-n -Decylthiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H24S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
119-120 °C/1.2 mmHg (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C14H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-12-15-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3
Clé InChI
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)