Documents
456152
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(OH)CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.55
Numéro Beilstein :
1700586
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D +11.0°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.250 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CCl)CC#N
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m1/s1
Clé InChI
LHBPNZDUNCZWFL-SCSAIBSYSA-N
Application
(-)-Carnitine and (-)-γ-amino-β-hydroxybutyric acid have been prepared using this synthon.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
H.C. Kolb et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 133-133 (1993)