Principaux documents
453870
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
optical grade, 98%
Synonyme(s) :
β-Vinylnaphthalene, (2-Naphthyl)ethene, 2-Ethenylnaphthalene
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
optical grade
Essai
98%
Pf
64-68 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
Clé InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in plastic scintillators, neutron detectors and other demanding device applications.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Shuliang Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(19), 2797-2801 (2016-04-29)
We report an efficient and controllable route to prepare magnetic tubular nanoreactors composed of a mesoporous SiO