Principaux documents
453110
Sigma-Aldrich
Tetraethyl 1,1′-(1,4-phenylene)bis(2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate)
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H36N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
174-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c(C)n(c(C)c1C(=O)OCC)-c2ccc(cc2)-n3c(C)c(C(=O)OCC)c(C(=O)OCC)c3C