452246
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
97%
Synonyme(s) :
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
281 °C (lit.)
Densité
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl6Si2/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6-14(10,11)12/h1-6H2
Clé InChI
ICJGKYTXBRDUMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter