Key Documents
451320
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ytterbium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
YbBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Yb](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
QNLXXQBCQYDKHD-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable