Principaux documents
450499
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisaniline
99%
Synonyme(s) :
Bisaniline P
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
163-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16H,25-26H2,1-4H3
Clé InChI
HESXPOICBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable