Key Documents
449342
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Densité
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c(C=O)c1F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C