Documents
449067
Sigma-Aldrich
4-(Hexyloxy)benzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Point d'ébullition
154-155 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-10-15-13-8-6-12(11-14)7-9-13/h6-9,11H,2-5,10H2,1H3
Clé InChI
GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Fluorescence and FTIR Spectra Analysis of Trans-A2B2-Substituted Di-and Tetra-Phenyl Porphyrins.
Sen P, et al.
Materials, 3(8), 4446-4475 (2010)
Soluble phenyl-or alkoxyphenyl-substituted rigid-rod polyamides and polyimides containing m-terphenyls in the main chain.
Spiliopoulos LK and Mikroyannidis JA.
Macromolecules, 31(4), 1236-1245 (1998)