448958
Thymine-1-acetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
272-278 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CN(CC(O)=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-4-2-9(3-5(10)11)7(13)8-6(4)12/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)(H,8,12,13)
Clé InChI
TZDMCKHDYUDRMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable