Principaux documents
448443
Sigma-Aldrich
(−)-mono-(1R)-Menthyl phthalate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.38
Beilstein:
3210525
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −95°, c = 5 in chloroform
Pf
103-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C18H24O4/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)22-18(21)15-7-5-4-6-14(15)17(19)20/h4-7,11-13,16H,8-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t12-,13+,16-/m1/s1
Clé InChI
LJFJPDHXAWVDSA-DVOMOZLQSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable