Principaux documents
448362
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Beilstein:
82869
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
Pf
258-262 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1NC(=O)CNC1=O
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-4(2)6-7(11)8-3-5(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t6-/m1/s1
Clé InChI
IULFBTHVPRNQCG-ZCFIWIBFSA-N
Application
Chiral auxiliary developed by Professor Schöllkopf for the enantioselective synthesis of α-amino acids.[1][2][3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 157-157 (1995)
Schollkopf, U. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20, 798-798 (1981)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1563-1563 (1992)