Documents
448222
Sigma-Aldrich
1-Octan-d17-ol
98 atom % D
Synonyme(s) :
Capryl-d17 alcohol, Octyl-d17 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)6CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+17
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-OISRNESJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup