Principaux documents
446637
Sigma-Aldrich
Aluminum phthalocyanine hydroxide
Dye content 85 %
Synonyme(s) :
Hydroxy(29H,31H-phthalocyaninato)aluminum
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H17AlN8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 85%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
698 nm
Chaîne SMILES 
O[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Al.H2O/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;1H2/q-2;+3;/p-1
Clé InChI
QMBKZWHVFIDIRL-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
V Nesi-Reis et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 21, 239-245 (2017-12-25)
This study investigated the activity of photosensitive phthalocyanines on promastigotes and amastigotes of Leishmania (L.) amazonensis. Aluminum phthalocyanine chloride (AlPcCl), Aluminum phthalocyanine hydroxide (AlPcOH) and zinc phthalocyanine (PcZn) were tested in the presence (matte red LED, potency of 2.5-2.3 μW for