446505
2-Fluoro-6-hydroxybenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Fluorosalicylic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
159-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c(O)cccc1F
InChI
1S/C7H5FO3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Inhibitors of hepatitis C virus polymerase: synthesis and characterization of novel 2-oxy-6-fluoro-N-((S)-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)-benzamides.
Cheng CC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(7), 2119-2124 (2010)
Juliane Korp et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(17), 2445-2450 (2015-09-30)
The siderophore myxochelin A is a potent inhibitor of human 5-lipoxygenase (5-LO). To clarify whether the iron-chelating properties of myxochelin A are responsible for this activity, several analogues of this compound were generated in the native producer Pyxidicoccus fallax by precursor-directed biosynthesis.