Principaux documents
444170
Sigma-Aldrich
Lithium periodate dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
LiIO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
>370 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].O.O.[O-]I(=O)(=O)=O