443042
2-Benzothiazoleacetonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
98-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H6N2S/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2
Clé InChI
ZMZSYUSDGRJZNT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable