Key Documents
442135
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)7]4P(Br)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.76
Numéro Beilstein :
4054965
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Impuretés
<1.5% hydrobromic acid
Pf
38-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCC[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges