Principaux documents
441929
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2-benzothiazolinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
viscous liquid
Pf
246 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C7H4N2O3S/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
Clé InChI
QITPMSSAFSZYOP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-Nitro-2-benzothiazolinone is a 6-substituted 2-benzothiazolinone.
Application
6-Nitro-2-benzothiazolinone may be used as a starting reagent for the synthesis of 3-alkyl-6-nitro-2-benzothiazolinones.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
3-Alkyl derivatives of 6-acetamido-and 6-nitro-2-benzothiazolinones as plant growth stimulators.
Sidoova E, et al.
Chemical Papers, 46, 55-58 (1992)