Principaux documents
441341
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-d7
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamide
About This Item
Formule linéaire :
DCON(CD3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.14
Beilstein:
1908468
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Conditionnement
pk of 10 × 0.75 mL
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
153 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Małgorzata Fabijańska et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(3), 938-947 (2014-08-12)
This paper describes the synthesis of trans-bis-(3-aminoflavone)dichloridoplatinum(ii) (trans-Pt(3-af)2Cl2; TCAP) for use as a potential anticancer compound, and the evaluation of its structure by elemental and spectral analyses, and X-ray crystallography. The complex demonstrated a significant cytotoxic effect against human and
Seung Bin Baek et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(46), 14156-14161 (2015-11-19)
Crystallographic observation of adsorbed gas molecules is a highly difficult task due to their rapid motion. Here, we report the in situ single-crystal and synchrotron powder X-ray observations of reversible CO2 sorption processes in an apparently nonporous organic crystal under
Sean E Doris et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(44), 15702-15710 (2014-10-11)
Cationic naked nanocrystals (NCs) are useful building units for assembling hierarchical mesostructured materials. Until now, their preparation required strongly electrophilic reagents that irreversibly sever bonds between native organic ligands and the NC surface. Colloidal instabilities can occur during ligand stripping