Key Documents
440981
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%
Synonyme(s) :
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.54
Numéro Beilstein :
2202928
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pression de vapeur
0.04 mmHg ( 25 °C)
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −0.9°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Point d'ébullition
213 °C (lit.)
Densité
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
Clé InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Application
Used in the synthesis of (S)-(-)-pindolol and chuangxinmycin.
Ishibashi, H. et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 42, 271-271 (1994)