Documents
440507
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoroacetamide
97%
Synonyme(s) :
N-(Trifluoroacetyl)ethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
CF3CONHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.09
Numéro Beilstein :
1934914
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
32-35 °C (lit.)
Densité
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
Clé InChI
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the development of a microwave-mediated method for O-allylation of amido alcohols on chromatographic alumina.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synlett, 389-389 (1996)