439606
Diallyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Synonyme(s) :
N,N-Bis(1-methylethyl)phosphoramidous acid di-2-propenyl ester, Diallyloxy(diisopropylamino)phosphine
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
130 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H24NO2P/c1-7-9-14-16(15-10-8-2)13(11(3)4)12(5)6/h7-8,11-12H,1-2,9-10H2,3-6H3
Clé InChI
QBLCHHSGJTUNSJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Selective orally active S1P1 agonists
- Water-soluble prodrugs of triazole CS-758 with antifungal activity
- Fostriecin analogs as antitumor agents
Reactant involved in:
- Phosphitylation of alcohols
- Deallylation for the synthesis of nucleoside phosphoramidite
- Posphitylation and stereoselective Pudovik rearrangement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup