Principaux documents
439363
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxy-4-morpholinoaniline dihydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22N2O3 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
236-240 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].CCOc1cc(N2CCOCC2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-3-18-13-10-12(16-5-7-17-8-6-16)14(19-4-2)9-11(13)15;;/h9-10H,3-8,15H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
SFGWSUNUVDPPJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Diethoxy-4-morpholinoaniline dihydrochloride is an heterocyclic building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable