Key Documents
439274
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
98%
Synonyme(s) :
CIB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10BClF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
175-177 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Useful for the esterification and coupling of sterically hindered amino acids.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1993)
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 51-51 (1993)