438928
Calcium cyanamide
technical grade
Synonyme(s) :
Calcium carbimide, Cyanamide calcium derivative, Cyanamide calcium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
≥85% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Composition
Ca, 45%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca]=NC#N
InChI
1S/CN2.Ca/c2-1-3;
Clé InChI
QFSRQFUIHVTIDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 - Water-react 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves