437751
Phenethyl isobutyrate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4873 (lit.)
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)12(13)14-9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
JDQVBGQWADMTAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108.00 °C - closed cup