437352
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
95%
Synonyme(s) :
1-(Piperidin-4-yl)pyrrolidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCN(C1)C2CCNCC2
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(2″-nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(3″-nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(2″,4″-dimethoxy-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(3″,4″-dihydroxy-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
Small molecule ligands of methyl-lysine binding proteins
Small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells
Selective Polo-like kinase 1 inhibitors
Molecules with effects on plasma glucose levels
Vasopressin1b receptor antagonists
IKKβ inhibitors
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable