Principaux documents
436127
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
146 °C (lit.)
Densité
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Oc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
Clé InChI
MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic fluorinated building block.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup