435805
Potassium hexafluoroaluminate
Synonyme(s) :
Aluminum tripotassium hexafluoride, Potassium aluminum fluoride (K3 AlF6 ), Potassium hexafluoroaluminate (K3 [AlF6 ]), Tripotassium hexafluoroaluminate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[K+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3K/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Clé InChI
ZIZQEDPMQXFXTE-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable