434442
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
200-400 mesh particle size, 2 % cross-linked
Synonyme(s) :
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Forme
beads (fine)
Réticulation
2 % cross-linked
Technique(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
500 m2/g
Matrice
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
260 Å mean pore size
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable