Principaux documents
434418
Sigma-Aldrich
Phenol-d6
≥99 atom % D
Synonyme(s) :
Hexadeuterophenol
About This Item
Formule linéaire :
C6D5OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.15
Beilstein:
2255089
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.36 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
Application
Employed in environmental applications.
Conditionnement
Packaged in prescored ampules
Remplacé(e)(s) par