431656
Tribromoacetyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.23 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Densité
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2Br3ClO/c3-2(4,5)1(6)7
Clé InChI
RDBMNMVDVKRYKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter