Principaux documents
430242
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol diglycidyl ether, brominated
mol wt 250-300 g/epoxide by perchloric acid method, technical grade
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical grade
Poids mol.
250-300 g/epoxide by perchloric acid method
Ampleur du marquage
30 wt. % Br
Impuretés
≤10 ppm free epichlorohydrin
8 wt. % Cl
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Viscosité
275-500 cSt(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
Pf
~254 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Flame retardant additive in potting compounds, adhesives and laminating compounds.
Caractéristiques et avantages
Low viscosity halogenated diepoxide for imparting flame retardancy. Compatible with aromatic epoxide resins.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup