429953
Trimethyl(phenylethynyl)tin
97%
Synonyme(s) :
Phenyl(trimethylstannyl)acetylene, Phenylethynyl(trimethyl)stannane, Trimethyl(2-phenylethynyl)stannane, Trimethylstannyl(phenyl)acetylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
solid
Pertinence de la réaction
core: tin
Chaîne SMILES
C[Sn](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.3CH3.Sn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3-7H;3*1H3;
Clé InChI
QYYZHXHYNLXWAW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges