Principaux documents
429821
Sigma-Aldrich
(+)-N-Boc-L-α-phenylglycinol
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-(Boc-amino)-2-phenylethanol
1 G
24,90 €
24,90 €
Tarif49,80 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
24,90 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.29
Beilstein:
4316842
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
24,90 €
Tarif49,80 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
136-139 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
Clé InChI
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable