Documents
425613
Sigma-Aldrich
Triphenylgermanium bromide
95%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3GeBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
134-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable