Principaux documents
425265
Sigma-Aldrich
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile
94%
Synonyme(s) :
BRD9876
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC10H5(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Essai
94%
Forme
powder, crystals or chunks
Impuretés
<6% 4-tert-butyl-1,2-bis(dibromomethyl)benzene
Pf
185-189 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc2cc(C#N)c(cc2c1)C#N
InChI
1S/C16H14N2/c1-16(2,3)15-5-4-11-6-13(9-17)14(10-18)7-12(11)8-15/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
MKILROQBJOOZKC-UHFFFAOYSA-N
Application
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile has been used for the preparation of tetra-t-butyl silicon naphthalocyanine bisoleate (SiNcBOA) suitable for LDL reconstitution.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable