425036
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
1-Naphthyl triflate
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
Point d'ébullition
97-98 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.405 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter