Principaux documents
424943
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-[(methylamino)carbonyl]hydrazinecarboxylate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3NHCONHNHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
141-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)NNC(=O)NC