Key Documents
424293
(Hexafluoroacetylacetonato)(trimethylphosphine)silver(I)
About This Item
Formule linéaire :
Ag(C5HF6O2)P(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.00
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CP(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
Application
Used for the chemical vapor deposition of silver.
Journal of the American Chemical Society, 115, 11644-11644 (1993)
Chemistry of Materials, 5, 765-765 (1993)