Key Documents
424277
Sigma-Aldrich
Poly(isobutylene-co-maleic acid) sodium salt
cross-linked
Synonyme(s) :
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(C4H8)m(C4H4O4)n · xNa
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Réticulation
cross-linked
Taille des particules
24-40 μm
Capacité
300 g/g absorption capacity (distilled water)
65 g/g absorption capacity (0.9 wt. % saline solution)
Pf
>300 °C
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
Application
Superabsorbent fiber. Amount of aqueous fluid absorbed decreases with increasing salt content. Stable up to 250°C
Forme physique
Water-absorbing fiber,
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable