Principaux documents
424188
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethoxyacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
pb
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
59-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F