424048
2,6-Quinolinediol
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxyquinoline, 6-Hydroxycarbostyril
About This Item
Produits recommandés
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2nc(O)ccc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h1-5,11H,(H,10,12)
Clé InChI
AQLYZDRHNHZHIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- (Benzyloxy)methylquinolinone derivatives for use as PDE3 inhibitors
- Substances related to cilostazol
- 2,6-Quinolinyl derivatives for use as VLA-4 / VCAM-1 antagonists
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable